missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Propanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30420411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420411 25 mg
30417495 50 mg
30409620 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76035025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55-96-9
Molekylær formel C5 H12 O4 S4
Molekylvægt (g/mol) 264.41
IUPAC navn 1,3-bis(methylsulfonylsulfanyl)propane
SMIL CS(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanediyl Bismethanethiosulfonate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O4S4/c1-12(6,7)10-4-3-5-11-13(2,8)9/h3-5H2,1-2H3
Formel vægt 263.9618
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.