Få mere at vide
1,3-Propanedithiol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanedithiol |
| CAS | 109-80-8 |
| Molekylær formel | C3 H8 S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dimercaptopropane, 1,3-Dithiolpropane, 1,3-Propanedimercaptan, 1,3-Trimethylenedithiol, 3-Mercaptopropanethiol, Dithiotrimethyleneglycol, Trimethylene dimercaptan, Trimethylenedithioglycol, Trimethylenedithiol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMIL | SCCCS |
| IUPAC navn | Propan-1,3-dithiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.21 |
| Formel vægt | 108.0067 |