Få mere at vide
1,3-Propanedithiol, TRC
Artikelnummer. 30422889
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30422889 25 g
1 options
Artikelnummer. 30422889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76032525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanedithiol
CAS 109-80-8
Molekylær formel C3 H8 S2
Mængde 25 g
Synonym 1,3-Dimercaptopropane, 1,3-Dithiolpropane, 1,3-Propanedimercaptan, 1,3-Trimethylenedithiol, 3-Mercaptopropanethiol, Dithiotrimethyleneglycol, Trimethylene dimercaptan, Trimethylenedithioglycol, Trimethylenedithiol
InChI formel InChI=1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMIL SCCCS
IUPAC navn Propan-1,3-dithiol
Molekylvægt (g/mol) 108.21
Formel vægt 108.0067