Få mere at vide
1,3-Propanedithiol, 97%
Artikelnummer. 11482308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482308 100 g 100g
11462308 5 g 5g
11472308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15261.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
1,3-propandithiol anvendes som reagens til fremstilling af thioketaler og thioacetaler. Det fungerer som et smagsstof. Det bruges som en precursor i syntesen af cykliske dithioacetal (1,3-dithian) derivater af carbonylforbindelser. Det er involveret i fremstillingen af dijernpropandithiolathexacarbonyl ved at reagere reaktion med trijerndodecacarbonyl. Yderligere bruges det til beskyttelse af aldehyder og ketoner gennem deres reversible dannelse af dithianer. Ud over dette reagerer det med metalioner og danner chelatringe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-propandithiol anvendes som reagens til fremstilling af thioketaler og thioacetaler. Det fungerer som et smagsstof. Det bruges som en precursor i syntesen af cykliske dithioacetal (1,3-dithian) derivater af carbonylforbindelser. Det er involveret i fremstillingen af dijernpropandithiolathexacarbonyl ved at reagere reaktion med trijerndodecacarbonyl. Yderligere bruges det til beskyttelse af aldehyder og ketoner gennem deres reversible dannelse af dithianer. Ud over dette reagerer det med metalioner og danner chelatringe.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Blandbar med alkohol, ether, chloroform, ether. Blandbar med alkohol, ether, chloroform og ether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-80-8
Molekylær formel C3H8S2
Molekylvægt (g/mol) 108.217
MDL nummer MFCD00004904
InChI nøgle ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
IUPAC navn propan-1,3-dithiol
SMIL C(CS)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanedithiol
Smeltepunkt -79°C
Tæthed 1.077
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.54
Mængde 100 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1071197
Merck Index 14,7801
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether,chloroform,etherMiscible with alcohol,ether,chloroform and ether; Slightly miscible with water.
Formel vægt 108.23
Procent renhed 97%