Få mere at vide
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt, 99% (dry wt.)
Artikelnummer. 11470591
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470591 5 g 5g
11480591 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20092.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36589-58-9 | C3H6Na2O6S2 | 248.175 g/mol
Det bruges som en reaktant involveret i syntese af cadmium(II)-bipyridinkompleks metal-organiske skelet med alkandisulfonater, alkylendisulfonat uorganiske-organiske hybridmaterialer og glycosaminoglycan mimetik involveret i farmakologiske undersøgelser til behandling af amyloid A amyloidose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en reaktant involveret i syntese af cadmium
(II)-bipyridinkompleks metal-organiske skelet med alkandisulfonater, alkylendisulfonat uorganiske-organiske hybridmaterialer og glycosaminoglycan mimetik involveret i farmakologiske undersøgelser til behandling af amyloid A amyloidose.
Opløselighed Delvist opløselig
i koldt vand, varmt vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36589-58-9
Molekylær formel C3H6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 248.175
MDL nummer MFCD00191483
InChI nøgle DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Synonym eprodisate disodium, disodium 1,3-propanedisulfonate, kiacta, disodium propane-1,3-disulfonate, eprodisate sodium, unii-5x0d9h16iu, 1,3-propanedisulfonic acid disodium salt, eprodisate disodium usan, 1,3-propanedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 6451143
IUPAC navn dinatrium;propan-1,3-disulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Beilstein 3767479
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Partially soluble in cold water,hot water.
Formel vægt 248.19
Procent renhed 99%