Få mere at vide
1,3-Propanediol, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Propanediol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol |
| CAS | 504-63-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Propanediol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCO |
| IUPAC navn | propan-1,3-diol |
| Vis mere |