Få mere at vide
1,3-propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate |
| Smeltepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 384.47 |
| Procent renhed | 98% |