Få mere at vide
1,3-propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404547 5 g 5g
11414547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21084.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5469-66-9 | Molekylformel: C17H20O6S2 | Molekylvægt: 384,46 g/mol
Bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-66-9
Molekylær formel C17H20O6S2
Molekylvægt (g/mol) 384.46
MDL nummer MFCD00013392
InChI nøgle ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
PubChem CID 230370
IUPAC navn 3-(4-methylphenyl)sulfonyloxypropyl 4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 90 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 384.47
Procent renhed 98%