Få mere at vide
1,3-Propanediol-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol-D8 |
| CAS | 285978-25-8 |
| Molekylær formel | C3 D8 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diol-d2 (9 CI), 1,3-Propanediol-d8, 1,3-Propanediol-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-1,3-dideuteriooxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.1437 |
| Formel vægt | 84.1026 g/mol |
| Vis mere |