Få mere at vide
1,3-Propanediol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol-d6 |
| CAS | 284474-77-7 |
| Molekylær formel | C3H2D6O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dihydroxypropane-d6, 1,3-Propylene Glycol-d6, 1,3-Propylenediol-d6, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | propane-d6-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.13 |
| Formel vægt | 82.09 |