Få mere at vide
1,3-Propane sultone, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420731 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11420731 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420731 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215639125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-71-4
Molekylær formel C3H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 122.14
MDL nummer MFCD00005355
InChI nøgle FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC navn 1,2A6-oxathiolan-2,2-dion
SMIL O=S1(=O)CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Propane sultone
Navn note Cellebiologi og analyse
Tæthed 1,392 g/ml ved 25 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 122.14
Procent renhed 0.998
Fysisk form Semi-solid