Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propane sultone |
| Smeltepunkt | 30,0 °C til 33,0 °C |
| Tæthed | 1.3920g/mL |
| Kogepunkt | 180,0 °C (30,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Specifik vægtfylde | 1.392 |
| Vis mere |