missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Propane-d6-dithiol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanedithiol-D6 |
| CAS | 1219803-51-6 |
| Molekylær formel | C3 D6 H2 S2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-d6-dithiol, 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-dithiol, 1,3-Dimercaptopropane-1,1,2,2,3,3-d6, 1,3-Propanedithiol-d6, 1,3-Propanedithiol-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-dithiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.2626 |
| Formel vægt | 114.0444 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?