Få mere at vide
1,3-Propane-2,2-d2-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol-2,2-D2 |
| CAS | 38645-14-6 |
| Molekylær formel | C3 D2 H6 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-2,2-d2-diol (9 CI), 1,3-Propanediol-2,2-d2, 1,3-Propanediol-2,2-D2, 1,3-Propanediol-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CO)CO |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.1067 |
| Formel vægt | 78.065 g/mol |
| Vis mere |