Få mere at vide
1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine 2HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 193945-44-7 |
| Molekylær formel | C3 D4 H6 N2 . 2 Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriopropane-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-d4 dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 dihydrochloride, Trimethylenediamine-d4 dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2.2 ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1 H/i2D2,3D2;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)CC([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetradeuteriopropane-1,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.0714 |
| Formel vægt | 150.0629 g/mol |
| Vis mere |