Få mere at vide
1,3-Phenylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Phenylenediamine |
| CAS | 108-45-2 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,3-Benzenediamine, m-Phenylenediamine (8CI), 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Diaminophenylene, 1,3-Phenylenediamine, 3-Aminoaniline, C.I. Developer 11, Developer C, Developer H, Developer M, Direct Brown BR, Direct Brown GG, MPDA, Maleid F, NSC 4776, RT 30H, m-Aminoaniline, m-Benzenediamine, m-Diaminobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2 |
| SMIL | Nc1cccc(N)c1 |
| IUPAC navn | benzene-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vægt | 108.0687 |