Få mere at vide
1,3-Phenylenediamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Phenylenediamine-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD3 |
| Formel vægt | 115.1127 |