Få mere at vide
1,3-Phenylenediacetic acid, 97%
Artikelnummer. 10609464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10609464 1 g Glasflaske 1g
10031470 5 g Glass bottle 5g
10391414 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10609464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130500010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19806-17-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19806-17-8
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00004341
InChI nøgle GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
PubChem CID 29788
IUPAC navn 2-[3-(carboxymethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Phenylenediacetic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2CO2H)2
Mængde 1 g
Beilstein 09, 874
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.