Få mere at vide
1,3-Phenylenediacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11438790
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438790 2 g 2g
11448790 10 g 10g
11490273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11429.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19806-17-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
For at etablere definerede biomakromolekylære systemer til mineraliseret vævsapplikationer blev type I kollagen funktionaliseret med 1,3-phenylendieddikesyre (Ph) og undersøgt på molekylært, makroskopisk og funktionelt niveau. De solvotermiske reaktioner af 1,2-bis(imidazol-1a-yl)ethan (bime), 1,3-phenylendieddikesyre, 1,4-phenylendieddikesyre), 1,2-phenylendieddikesyre med forskellige metalioner gav anledning til fire nye spiralformede koordinationspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
For at etablere definerede biomakromolekylære systemer til mineraliseret vævsapplikationer blev type I kollagen funktionaliseret med 1,3-phenylendieddikesyre (Ph) og undersøgt på molekylært, makroskopisk og funktionelt niveau. De solvotermiske reaktioner af 1,2-bis(imidazol-1′ -yl)ethan (bime), 1,3-phenylendieddikesyre, 1,4-phenylendieddikesyre), 1,2-phenylendieddikesyre med forskellige metalioner gav anledning til fire nye spiralformede koordinationspolymerer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19806-17-8
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00004341
InChI nøgle GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
PubChem CID 29788
IUPAC navn 2-[3-(carboxymethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Phenylenediacetic acid
Smeltepunkt 172°C to 178°C
Lugt Odorless
Mængde 2 g
Beilstein 2616749
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Solublitiy in methanol is almost transparency.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%