missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol |
| CAS | 1797133-25-5 |
| Molekylær formel | C18H31NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO2/c20-12-11-17(7-3-1-4-8-17)14-19-15-18(13-16(19)21)9-5-2-6-10-18/h20H,1-15H2 |
| SMIL | OCCC1(CN2CC3(CCCCC3)CC2=O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-[[1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]methyl]-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.44 |
| Formel vægt | 293.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?