Få mere at vide
1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol Benzyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30411530
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30411530 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30411530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO847355250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol Benzyl Ether
CAS 1797131-29-3
Molekylær formel C25 H37 N O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H37NO2/c27-23-18-25(14-8-3-9-15-25)21-26(23)20-24(12-6-2-7-13-24)16-17-28-19-22-10-4-1-5-11-22/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-21H2
SMIL O=C1CC2(CCCCC2)CN1CC3(CCOCc4ccccc4)CCCCC3
IUPAC navn 2-[[1-(2-phenylmethoxyethyl)cyclohexyl]methyl]-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 383.567
Formel vægt 383.282