Få mere at vide
1,3-Oxazolidin-2,4-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17924086
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17924086 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17924086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Oxazolidin-2,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Oxazolidinedione
CAS 2346-26-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Oxazolidinedione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H3 N O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,4-Oxazolidinedione, 1,3-Oxazolidin-2,4-dione, 1,3-Oxazolidine-2,4-dione, 2,4(3H,5H)-Oxazoledione, Carbamic acid, (hydroxyacetyl)-, γ-lactone, Glycoloylcarbamic acid γ-lactone, NSC 120350
InChI formel InChI=1S/C3H3NO3/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMIL O=C1COC(=O)N1
IUPAC navn 1,3-oxazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 101.06
Mængde 25 mg
Formel vægt 101.0113 g/mol