Få mere at vide
1,3-Oxazolidin-2,4-dione, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Oxazolidin-2,4-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Oxazolidinedione |
| CAS | 2346-26-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Oxazolidinedione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H3 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,4-Oxazolidinedione, 1,3-Oxazolidin-2,4-dione, 1,3-Oxazolidine-2,4-dione, 2,4(3H,5H)-Oxazoledione, Carbamic acid, (hydroxyacetyl)-, γ-lactone, Glycoloylcarbamic acid γ-lactone, NSC 120350 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO3/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| SMIL | O=C1COC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Vis mere |