Få mere at vide
1,3-O-Isopropylidene (R)-Albuterol (2S,3S)-Di-O-toluoyl Tartrate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-O-Isopropylidene (R)-Albuterol (2S,3S)-Di-O-toluoyl Tartrate Salt |
| CAS | 238762-33-9 |
| Molekylær formel | C20 H18 O8 . C16 H25 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8.C16H25NO3/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3/t15-,16-;13-/m10/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O.CC(C)(C)NC[C@H](O)c3ccc4OC(C)(C)OCc4c3 |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;(1R)-2-(tert-butylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 665.727 |
| Formel vægt | 665.284 |