missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-O-Bis(triisopropylsilyl) Glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-O-Bis(triisopropylsilyl) Glycerol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H48O3Si2/c1-15(2)25(16(3)4,17(5)6)23-13-21(22)14-24-26(18(7)8,19(9)10)20(11)12/h15-22H,13-14H2,1-12H3 |
| Formel vægt | 404.3142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?