Få mere at vide
1,3-Naftalendiol, TRC
Artikelnummer. 17994405
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17994405 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17994405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN344855500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Naphthalenediol
CAS 132-86-5
Molekylær formel C10H8O2
Mængde 500 mg
Synonym 1,3-Dihydroxynaphthalene, NSC 115890, Naphthoresorcinol;
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
SMIL Oc1cc(O)c2ccccc2c1
IUPAC navn naftalen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0524