Få mere at vide
1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948729
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948729 1 g 1g
30940012 10 g 10g
30943501 5 g 5g
30945173 100 g 100g
30939791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948729 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD105621g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
CAS 23787-80-6
Molekylær formel C7H8N2O
MDL nummer MFCD00014612
Mængde 1 g
SMIL CC(=O)C1=C(C)N=CC=N1
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Procent renhed 98%