missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-Methyl-1-oxido-2-quinoxalinyl)-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Methyl-1-oxido-2-quinoxalinyl)-ethanone |
| CAS | 61522-57-4 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(3-Methyl-1-oxido-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1-oxide, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-N1-oxide Ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O2/c1-7-11(8(2)14)13(15)10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(C)nc2ccccc2n1=O |
| IUPAC navn | 1-(3-methyl-1-oxoquinoxalin-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.209 |
| Formel vægt | 202.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?