Få mere at vide
1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 179474-79-4 |
| Molekylær formel | C9 H20 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amine, Prucalopride Intermediate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-8-2-5-11-6-3-9(10)4-7-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMIL | COCCCN1CCC(N)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vægt | 172.158 |