Få mere at vide
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine |
| CAS | 16015-71-7 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-MeOPP, m-MeOPP, m-Methoxyphenylpiperazine, meta-Methoxyphenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(3-methoxyphenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vægt | 192.1263 |