Få mere at vide
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine, 95%
Artikelnummer. 15421698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421698 25 g 25g
15401698 1 g 1g
15411698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55450.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 16015-71-7 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16015-71-7
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD00040733
InChI nøgle PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-methoxyphenyl piperazine, n-3-methoxyphenyl piperazine, 1-3-methoxyphenyl-piperazine, unii-6lcp52962g, 1-3-methoxy-phenyl-piperazine, chembl59597, piperazine, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxy-1-piperazinylbenzene, pubchem8585, 3-meopp
PubChem CID 81430
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)piperazine
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Tæthed 1.114
Kogepunkt 150°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.5815
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Formel vægt 192.26
Procent renhed 95%