missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Methoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 23308-82-9 |
| Molekylær formel | C9 H12 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 3-methoxy-α-methyl-, Benzyl alcohol, m-methoxy-α-methyl- (6CI,8CI), 3-Methoxy-α-methylbenzenemethanol, (±)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)-3-methoxybenzene, 1-(3-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(3'-Methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol, NSC 143364, α-(3-Methoxyphenyl)ethanol, α-(m-Methoxyphenyl)ethanol, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cccc(c1)C(C)O |
| IUPAC navn | 1-(3-methoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?