Få mere at vide
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-en, Mikromol™
Artikelnummer. 17920616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17920616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17920616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity H, Rivastigmine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 150,0681 g/mol