Få mere at vide
1-(3-isocyanatophenyl)-1H-pyrrol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473223
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473223 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10075862 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21906DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-59-1
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.198
MDL nummer MFCD07772799
InChI nøgle PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
IUPAC navn 1-(3-isocyanatophenyl)pyrrol
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%