Få mere at vide
1-(3-Iodopropoxy)-4-methoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Iodopropoxy)-4-methoxybenzene |
| CAS | 118943-23-0 |
| Molekylær formel | C10H13IO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(OCCCI)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(3-iodopropoxy)-4-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.11 |
| Formel vægt | 291.996 |