Få mere at vide
1-(3-iodbenzyl)piperidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041434
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10041434 250 mg 250mg
10670084 1 g 1g
10210275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041434 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45211CB
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-87-6
Molekylær formel C12H16IN
Molekylvægt (g/mol) 301.171
MDL nummer MFCD06797854
InChI nøgle DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
PubChem CID 17750314
IUPAC navn 1-[(3-iodphenyl)methyl]piperidin
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.17
Procent renhed 97%