Få mere at vide
1,3-Indandione, TRC
Artikelnummer. 30407312
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30407312 5 g
1 options
Artikelnummer. 30407312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5080055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Indanedione
CAS 606-23-5
Molekylær formel C9 H6 O2
Mængde 5 g
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione (9CI, ACI), 1,3-Indandione (8CI), Indandione (6CI), 1,3-Diketohydrindene, 1,3-Dioxobenzocyclopentane, 1,3-Indanedione, 2H-Indene-1,3-dione, Indene-1,3(2H)-dione, NSC 26329, NSC 6312
InChI formel InChI=1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMIL O=C1CC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn Indene-1,3-Dione
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.0368