Få mere at vide
1-(3-Hydroxypropyl)theobromine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-hydroxypropyl)-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O3/c1-12-6-11-8-7(12)9(16)14(4-3-5-15)10(17)13(8)2/h6,15H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 238.107 |