Få mere at vide
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479430
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479430 1 g 1g
11489430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50290.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5317-32-8
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD00023132
InChI nøgle LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
IUPAC navn 3-piperazin-1-ylpropan-1-ol
SMIL OCCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Mængde 1 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%