Få mere at vide
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone), Mikromol™
Beskrivelse
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone |
| Vis mere |