Få mere at vide
1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one (Acetoisovanillone), Mikromol™
Beskrivelse
1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one (Acetoisovanillone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoisovanillone |
| CAS | 6100-74-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetoisovanillone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diosmin Imp. A (EP), 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 3'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-acetylphenol, 3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4'-Methoxy-3'-hydroxyacetophenone, 5-Acetyl-2-methoxyphenol, Acetoisovanillone, Isoacetovanillone, NSC 30050, Diosmin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1O)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone |
| Vis mere |