Få mere at vide
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30983253
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30983253 100 g 100g
30970813 5 g -
30971213 1 kg 1kg
30974824 500 g -
30980603 25 g -
30972289 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30983253 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD00812534100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Fluorophenyl)ethanone
CAS 455-36-7
Molekylær formel C8H7FO
MDL nummer MFCD00000338
Mængde 100 g
SMIL CC(C1=CC=CC(F)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 138.14
Procent renhed 97%