Få mere at vide
1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, TRC
Artikelnummer. 30417668
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417668 10 mg
30411720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30417668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29540510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-29-9
Molekylær formel C18 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 258.4
Synonym 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
IUPAC navn 1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMIL CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Versalide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formel vægt 258.1984