missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanone |
| CAS | 1450657-28-9 |
| Molekylær formel | C12H16O5S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7H,4,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOc1cc(ccc1OC)C(=O)CS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vægt | 272.0718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?