Få mere at vide
1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-metanesulfonylethylamin (~10% uorganiske stoffer), TRC
Artikelnummer. 30373556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373556 1 g
30382234 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30373556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8917051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253168-94-4
Molekylær formel C12H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 273.35
Synonym 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethylamine, Apremilast EP Impurity H
SMIL CCOc1cc(ccc1OC)C(N)CS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonylethylamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3
Formel vægt 273.1035