Få mere at vide
1,3-Divinyltetramethyldisiloxan, 96%, op til 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxan
Artikelnummer. 11469703
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469703 100 g 100g
11459703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12463.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186,40 g/mol
1,3-Divinyltetramethyldisiloxan fungerer som en potentiel vinyldonor, der anvendes i krydskoblingsreaktioner. Det er også involveret i copolymerisationsreaktionen med aromatiske ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Divinyltetramethyldisiloxan fungerer som en potentiel vinyldonor, der anvendes i krydskoblingsreaktioner. Det er også involveret i copolymerisationsreaktionen med aromatiske ketoner.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-95-4
Molekylær formel C8H18OSi2
Molekylvægt (g/mol) 186.40
MDL nummer MFCD00014933
InChI nøgle BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
IUPAC navn ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxydimethylsilan
SMIL C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Tekniske data
Kogepunkt 139°C to 140°C
Kemisk navn eller materiale 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -100°C
Mængde 100 g
Assay Procent Noter forts. op til 4 % 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxan
FN nummer UN1993
Beilstein 1762585
Flammepunkt 24°C (75°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 186.4
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.411
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.811