missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dithiolan-2-imine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dithiolan-2-imine |
| CAS | 4472-81-5 |
| Molekylær formel | C3H5NS2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dithioimidocarbonic Acid Cyclic Ethylene Ester, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Ester With Dithioimidocarbonic Acid, Carbonimidodithioic Acid Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NS2/c4-3-5-1-2-6-3/h4H,1-2H2 |
| SMIL | N=C1SCCS1 |
| IUPAC navn | 1,3-dithiolan-2-imine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.21 |
| Formel vægt | 118.9863 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?