Få mere at vide
1,3-Dithietan-2-imin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dithietan-2-imine Hydrochloride |
| CAS | 25878-14-2 |
| Molekylær formel | C2H3NS2.HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Dithio-imidocarbonic Acid Cyclic Methylene Ester Hydrochloride, Methanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate Hydrochloride, 2-Imino-1,3-dithietane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NS2.ClH/c3-2-4-1-5-2;/h3H,1H2;1H |
| SMIL | Cl.N=C1SCS1 |
| IUPAC navn | 1,3-dithietan-2-imine; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vægt | 140.9474 |