Få mere at vide
1,3-Dithian, 98%
Artikelnummer. 11448753
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448753 5 g 5g
11458753 25 g 25g
11468753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10505.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120,228 g/mol
1,3-Dithiane bruges i umpolung-reaktioner såsom Corey-Seebach-reaktionen. Det fungerer som et reagens til deoxygenering af sulfoxider til deres tilsvarende sulfider. Yderligere bruges det som en beskyttelsesgruppe for carbonylforbindelser, der anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en nyttig mærket synthon. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 2-ethyl-[1,3]dithian.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Dithiane anvendes i umpolung-reaktioner såsom Corey-Seebach-reaktionen. Det fungerer som et reagens til deoxygenering af sulfoxider til deres tilsvarende sulfider. Yderligere bruges det som en beskyttelsesgruppe for carbonylforbindelser, der anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en nyttig mærket synthon. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 2-ethyl-[1,3]dithian.
Opløselighed
Opløselig i benzen, ether, chloroform og terahydrofuran. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-23-7
Molekylær formel C4H8S2
Molekylvægt (g/mol) 120.228
MDL nummer MFCD00006654
InChI nøgle WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC navn 1,3-dithian
SMIL C1CSCSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dithiane
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Kogepunkt 207°C to 208°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Stench
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Beilstein 102534
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formel vægt 120.24
Procent renhed 98%