Få mere at vide
1,3-Dithiane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10624652
Brand: Thermo Scientific Acros 169510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-23-7
Molekylær formel C4H8S2
Molekylvægt (g/mol) 120.23
MDL nummer MFCD00006654
InChI nøgle WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC navn 1,3-dithian
SMIL C1CSCSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dithiane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49°C to 54°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 90g/mL
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Formel vægt 120.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals, Needles or Powder