missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Distearoyl-2-oleoyl Glycerol, TRC

Artikelnummer. 30004494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004494 10 mg
30003931 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49352510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2846-04-0
Molekylær formel C57 H108 O6
Molekylvægt (g/mol) 889.46
Synonym 1,3-Di-O-stearoyl-2-O-oleoylglycerol, 1,3-Distearo-2-olein, 1,3-Distearoyl-2-olein, 1,3-Distearoyl-2-oleoylglycerol, 1,3-Distearyl-2-oleylglycerol, 2-Oleo-1,3-distearin, 2-Oleoyl-1,3-distearin, 2-Oleoyl-1,3-distearoylglycerol, Chocoseed, Glyceryl 2-Oleoyl-1,3-distearate, SOS, Triglyceride StOSt,sn
IUPAC navn [3-octadecanoyloxy-2-[(E)-octadec-9-enoyl]oxy-propyl] octadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Distearoyl-2-oleoyl Glycerol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,54H,4-26,28-29,31-53H2,1-3H3/b30-27+
Formel vægt 888.8146
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.